Fontos dokumentumok
27426
Supelco
Closures for Snap Ring vials
polypropylene seal, PTFE/silicone (with slit), thread for 11 mm snap ring, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
Anyagok
PTFE/silicone (with slit)
polypropylene seal
Jellemzők
closure type snap ring seal
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
szerelvény
thread for 11 mm snap ring
kompatibilitás
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)