Fontos dokumentumok
27427
Supelco
Closures for Snap Ring vials
polypropylene seal, PTFE/silicone (with starburst), thread for 11 mm (snap ring), pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
Anyagok
PTFE/silicone (with starburst)
polypropylene seal
Jellemzők
closure type snap ring seal
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
szerelvény
thread for 11 mm (snap ring)
kompatibilitás
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
Általános leírás
PTFE/silicone (with starburst), polypropylene seal Snap Ring cap eliminates the need for crimping. Closures provide an airtight seal and are ideal for use with volatile liquids.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)