42354
Cereulide-13C6 (cyclo[-Val-1-13C-D-O-Leu-D-Ala-3-13C-O-Val-]3) solution
10 μg/g in acetonitrile, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
cyclo[-Val-1-13C-D-O-Leu-D-Ala-3-13C-O-Val-]3
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
koncentráció
10 μg/g in acetonitrile
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
The cyclic peptide Cereulide is a strong cytotoxin produced by some strains of Bacillus cereus and Bacillus megaterium. When ingested, it causes nausea and vomiting. It is both heat and acid stable and can be present mainly in stark-rich foods such as pasta or rice. This isotope-labelled certified reference material together with the native CRM solution 38708 is suitable to be used for ISO method 18465:2017 or similar LC-MS methods.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup