Fontos dokumentumok
27312
Supelco
Crimp top microvial, requiring a 8 mm seal
volume 0.6 mL, amber glass vial, O.D. × H 7 mm × 30 mm , conical, pkg of 200 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
amber glass vial
glass
Jellemzők
closure type crimp top vial
kiszerelés
pkg of 200 ea
külső átmérő × Ma
7 mm × 30 mm , conical
térfogat
0.6 mL
szerelvény
thread for 8 mm
kompatibilitás
for use with Agilent/HP 7673A, Series I, II
for use with PTFE support sleeve 27316
Általános leírás
Use with:
Agilent / HP (not 1090A) PU 4247
Autometric 4100 Shimadzu AOC-14/1400
Beckman 501/502/507 SIL 6B/9A/LC-1
Dani ALS 86.80 Spark Promis
LDC Marathon, Promis Spectra-Physics
PerkinElmer Integral 4000
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)