Fontos dokumentumok
508888
Supelco
Clear glass 1.2 mL crimp top vial, flat bottom, 8 x 40 mm
volume 1.2 mL, closure type, crimp top vial, clear glass vial, pkg of 125 ea
Szinonimák:
Vials for Waters® 96-position carousel, 8 x 40 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
clear glass vial
Jellemzők
closure type crimp top vial
kiszerelés
pkg of 125 ea
gyártó/kereskedő neve
Chromacol 1.2CWV
külső átmérő
8 mm
átmérő × Ma
8 mm × 40 mm
térfogat
1.2 mL
szerelvény
plug for 8 mm
Általános leírás
Crimp top vials (Clear glass, volume 1.2 mL, flat bottom, 8 x 40 mm) provide the best seal of any vials. They also have a large opening finish (6.0 mm). They are available with and without marking spots on the vial.
Jogi információk
Waters is a registered trademark of Waters
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)