Elérhetőségeink
Weboldal kisokos
GYIK
Minőség és szabályozás
Számológépek és alkalmazások
Webináriumok
Vissza
Crimp top microvial, requiring a 8 mm seal
Products
Termékkategória
vials (1)
Márka
Supelco (1)
Külső átmérő (mm)
Térfogat (ml)
Összeegyeztethetőség
Záródás típus
Szín
Fiolaüveg anyaga
Fiolaüveg színe
Csomagméret
Termékek szűrése
Showing 1-1 of 1
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
27312
Crimp top microvial, requiring a 8 mm seal,
volume 0.6 mL, amber glass vial, O.D. × H 7 mm × 30 mm , conical, pkg of 200 ea