Fontos dokumentumok
24714
Supelco
Crimp top with fused glass liner, 12 x 32 mm, pk of 100
volume 0.3 mL, clear glass vial (with fused-in insert), crimp top, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, large opening
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
clear glass vial (with fused-in insert)
Jellemzők
closure type crimp top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
12 mm × 32 mm × 6 mm, large opening
térfogat
0.3 mL
szerelvény
thread for 11 mm
Általános leírás
Crimp top vials provide the best seal of any vials. Crimp top vials (volume 0.3 mL, clear glass vial (with fused-in insert), O.D. × H. 12 mm × 32 mm) have a large opening finish (6.0 mm) and are available in clear glass, with and without marking spots on the vial.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)