Fontos dokumentumok
24710
Supelco
Vials, screw top, polypropylene
volume 0.75 mL, O.D. × H 12 mm × 32 mm, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41121806
material
natural polypropylene vial
Jellemzők
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 1000 ea
külső átmérő × Ma
12 mm × 32 mm
térfogat
0.75 mL
szerelvény
thread for 8-425
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)