Fontos dokumentumok
22313-U
Hand crimper, adjustable
Hand crimper, adjustable, for use with 11mm crimp top vials, pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
kiszerelés
pkg of 1 ea
kompatibilitás
for use with 11mm crimp top vials
Általános leírás
The adjustable hand crimper is ideal if you use varying thickness of septa in your analysis. This product has the ability to be adjusted for changes in septa thickness.
This product is very useful in SPME applications recommending the use of a thinner septa (1.0-1.5mm thickness).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)