Fontos dokumentumok
27190-U
Supelco
Septa, Barrier, pkg 100
aluminum/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., for use with 20, 40, or 60 mL vial
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
barrier (silicone bonded to aluminum)
leírás
aluminum/silicone
septum type: Barrier
kiszerelés
pkg of 100 ea
parameter
250 °C temp. limit
külső átmérő
22 mm
átmérő × vastagság
22 mm × 0.100 in.
kompatibilitás
for use with 20, 40, or 60 mL vial
for use with screw cap, 24-400
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)