Fontos dokumentumok
CLS999924
Corning® phenolic cap with white rubber liner
24-400 thread
Szinonimák:
phenolic caps, screw caps
About This Item
UNSPSC kód:
41122500
NACRES:
NB.15
gyártó/kereskedő neve
Corning 9999-24
szerelvény
24-400 thread
Általános leírás
These reusable Corning caps are fabricated from specially formulated phenolic resin to resist the effects of temperature and steam in autoclaving. Caps are provided with a glued-in white rubber liner.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)