Vissza
Septa, Barrier, pkg 100
Products
Termékkategória
septa (3)
Márka
Supelco (3)
Átmérő (mm)
Külső átmérő (mm)
Csomagméret
Termékek szűrése
Showing 1-3 of 3
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
27190-U
Septa, Barrier, pkg 100,
aluminum/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., for use with 20, 40, or 60 mL vial
Több
Árazás megtekintése
24886-U
Septa, Barrier, pkg 100,
aluminum/silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22 mL vial
Több
Árazás megtekintése
24883
Septa, Barrier, pkg 100,
aluminum/silicone, diam. × thickness 11 mm × 0.060 in., for use with 4 mL vial