Fontos dokumentumok
Z507881
Three-neck round-bottom flasks
capacity 50 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
glass
round bottom flask
three-neck
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Holed cap
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 9465-36
kapacitás
50 mL
Általános leírás
<ST/>14/10 threaded joints. Supplied with holed caps, PTFE-faced silicone septa, and FETFE® O-rings.
Jogi információk
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)