Fontos dokumentumok
Z547786
Sigma-Aldrich
SafetyBarb® hose connector
straight
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.35
Általános leírás
Consists of PBT cap, PP barbed connector 8.5 mm O.D., and silicone rubber seal. GL14 thread.
Jogi információk
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)