Fontos dokumentumok
ALDKIT001
Sigma-Aldrich
Aldrich® Micro Photochemical Reactor, blue LED lights
AC/DC input 100 V / 240 V AC, universal plug set
Szinonimák:
Micro photochemical reactor
Méret kiválasztása
1 EA
201 000,00 Ft
201 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EA
201 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
NACRES:
NC.25
201 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
(US/UK/Australia /Scandanavia AC interchangable input plugs)
Jellemzők
capacity 16  vial(s)
Paraméterek
435-445 nm spectral range
Általános leírás
This newly designed apparatus enables researchers to process up to 16 samples at once. Safe LED light provides the energy needed for the photoreactions.
Tulajdonságok és előnyök
  • Aluminum sample base with riser feet holds up to 16 samples and sits atop a magnetic stirrer (5 X 7 plate size or larger recommended but not included)
  • LED light ring is IP68 double density 12vdc water proof blue, 435-445 nm
  • Uses 4 mL sample vials with either PTFE lined solid top caps or holed caps with PTFE face rubber septa (purchase separately)
  • Power supply is wall plug power supply 500 mA 5-6 watts
  • Use with stir bars Z118850 (10 x 3 mm)
  • Use with 4 mL solid top capped vials 27138 or septum capped vials 27209-U
  • Optional purple LED light ring available ALDRP2, 400-410nm. (Light is 1/2 the brightness of blue - MORE UV REACTIVE}
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Photocatalysis in organic synthesis has grown with innovative methods using visible light, contributing to new research.
This review provides a summary of recent approaches in developing green methods for visible-light-mediated reactions that operate under mild conditions and avoid the need for toxic transition-metal catalysts or harsh reaction conditions.
This article details the latest progress in synthesizing alkylsulfonyl fluorides through different approaches that utilize photoredox catalysis, electrocatalysis, transition-metal catalysis, and organocatalysis. The alkylsulfonyl fluorides thus prepared could be utilized further in sulfur(VI) fluoride exchange (SuFEx) click reactions.
Related Content
Yoon lab exploits visible light photochemistry for unique chemical transformations.