Fontos dokumentumok
33313-U
Supelco
Heater block for 28 mm diameter vials
for use with 28 mm diameter vials
Szinonimák:
Heater block
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
NB.21
technika/technikák
solid phase microextraction (SPME): suitable
H × Sz × Ma
3.75 in. × 2.9 in. × 2.0 in.
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for use with 28 mm diameter vials
for use with 40 mL vials ~ Device: Alumimun block
Tulajdonságok és előnyök
Use this aluminum block for heating/stirring during headspace SPME sampling of odors or other volatiles. Holds six 40 mL vials.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)