Fontos dokumentumok
33110-U
Supelco
Vials, crimp top, serum bottle
volume 100 mL, clear glass bottle, O.D. 51.7 mm × H (94.5 mm), pkg of 36 ea
Szinonimák:
Serum Bottle Crimp Vials
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass bottle
Jellemzők
autoclavable
closure type crimp top vial
kiszerelés
pkg of 36 ea
külső átmérő
51.7 mm × H (94.5 mm)
térfogat
100 mL
szerelvény
thread for 20 mm
Általános leírás
These vials are constructed of clear, borosilicate glass; closure not included.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)