Fontos dokumentumok
33106
Supelco
Vials, crimp top, serum bottle
volume 30 mL, clear glass bottle, O.D. × H 36.6 mm × 62.8 mm, pkg of 36 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41121806
material
clear glass bottle
Jellemzők
autoclavable
closure type crimp top vial
kiszerelés
pkg of 36 ea
külső átmérő × Ma
36.6 mm × 62.8 mm
térfogat
30 mL
szerelvény
thread for 20 mm
Általános leírás
These vials are constructed of clear, borosilicate glass; closure not included.
Alkalmazás
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)