Fontos dokumentumok
27234
Supelco
Stoppers
stopper diam. 20 mm, red rubber (Isoprene rubber), pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
eCl@ss:
32119211
material
red rubber (Isoprene rubber)
keménység
40-50 (Durometer (° Shore A))
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő
20 mm
üvegdugó átmérő
20 mm
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)