Fontos dokumentumok
33108-U
Supelco
Vials, crimp top, serum bottle
volume 50 mL, clear glass bottle, O.D. × H 43 mm × 73 mm, pkg of 36 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
clear glass bottle
Jellemzők
autoclavable
closure type crimp top vial
kiszerelés
pkg of 36 ea
külső átmérő × Ma
43 mm × 73 mm
térfogat
50 mL
szerelvény
thread for 20 mm
Általános leírás
These vials are constructed of clear, borosilicate glass; closure not included.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)