27047
Vials, screw top with polypropylene open-top cap, pre-assembled, pkg of 100
volume 4 mL, amber glass vial, O.D. × H 15 mm × 45 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Javasolt termékek
material
amber glass vial
black polypropylene cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
Jellemzők
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
15 mm × 45 mm
térfogat
4 mL
szerelvény
thread for 13-425
Alkalmazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)