Merck
25430
Supelco
SPB®-624 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 μm
Szinonimák:
SPB-624, 30M .53MM 3.0UM
Méret kiválasztása
1 EA
334 000,00 Ft
334 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EA
334 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41115710
eCl@ss:
32119290
334 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
fused silica
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 524.2,0030,624,8260,OLM04.2 VOA
meets requirements for USP G43
Paraméterek
≤25-230 °C temperature (isothermal or programmed)
Béta-érték
44
df
3.00 μm
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × belső átmérő
30 m × 0.53 mm
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
oszloptípus
capillary intermediate polar
Általános leírás
Application: This column is specially tested for separation, efficiency, and low bleed. It is designed for purge-and-trap analyses of volatile halogenated, non-halogenated, and aromatic contaminants from environmental samples.
USP Code: This column meets USP G43 requirements.
Phase:
  • Bonded
  • Proprietary
Temp. Limits:
  • ≤0.32 mm I.D.: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
  • ≥0.53 mm I.D.: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Egyéb megjegyzések
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Jogi információk
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)