Merck
25396
Supelco
OVI-G43 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 μm
About This Item
UNSPSC kód:
41115710
eCl@ss:
32119290
material
fused silica
Minőségi szint
Ügynökség
meets requirements for USP G43
parameter
-20-260 °C temperature (isothermal or programmed)
Béta-érték
44
df
3.00 μm
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × belső átmérő
30 m × 0.53 mm
mátrix aktív csoport
Bonded; poly(6% cyanopropylphenyl/94% dimethyl siloxane) phase
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
oszloptípus
capillary intermediate polar
Általános leírás
Application: This column is specially prepared and tested to meet the requirements of United States Pharmacopoeia and European Pharmacopoeia methods for determining residual solvents in pharmaceutical preparations.
USP Code: This column meets USP G43 requirements.
Phase:
  • Bonded
  • Poly(6% cyanopropylphenyl/94% dimethyl siloxane)
Temp. Limits:
  • -20 °C to 260 °C (isothermal or programmed)
Egyéb megjegyzések
Note: To make a 5 m x 0.53 mm I.D. guard column, use P/N 25339 (fused silica tubing), P/N 23804 (butt connector body), and P/N 22591 (double-tapered ferrule).
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Static headspace GC (GC-SH) concentrates volatile analytes for improved detection and minimizes matrix interference.