Merck
24335
Supelco
SPB®-225 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
UNSPSC kód:
41115710
eCl@ss:
32119290
material
fused silica
Ügynökség
meets requirements for USP G7 and G19
parameter
45-220 °C temperature (isothermal)
45-240 °C temperature (programmed)
Béta-érték
250
df
0.25 μm
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × belső átmérő
30 m × 0.25 mm
mátrix aktív csoport
Bonded; poly(50% cyanopropylphenyl/50% dimethyl siloxane) phase
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
food and beverages
oszloptípus
capillary polar
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Application: Supelco offers the broadest range of cyanopropyl columns in the industry, such as this intermediate polarity column.
USP Code: This column meets USP G7 and G19 requirements.
Phase:
  • Bonded
  • Poly(50% cyanopropylphenyl/50% dimethyl siloxane)
Temp. Limits:
  • 45 °C to 220 °C (isothermal) or 240 °C (programmed)
Egyéb megjegyzések
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Jogi információk
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
γ-Linolenic acid in borage oil reverses epidermal hyperproliferation in guinea pigs
Chung S
The Journal of Nutrition, 132 (10), 3090-3097 (2002)
Decomposition of toxic pollutants in landfill leachate by ozone after coagulation treatment.
Poznyak T
Journal of Hazardous Materials, 152 (3), 1108-1114 (2008)
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)