Fontos dokumentumok
24251
SPB®-624 Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 1.80 μm
Szinonimák:
SPB-624, 60M .32MM 1.8UM
About This Item
Javasolt termékek
material
fused silica
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 524.2,0030,624,8260,OLM04.2 VOA
meets requirements for USP G43
parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Béta-érték
44
df
1.80 μm
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × belső átmérő
60 m × 0.32 mm
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
oszloptípus
capillary intermediate polar
Általános leírás
USP Code: This column meets USP G43 requirements.
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- ≤0.32 mm I.D.: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D.: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?