Fontos dokumentumok
24056
SP®-2560 Capillary GC Column
L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
Szinonimák:
SP-2560, 100M.20UM.25MM
About This Item
Javasolt termékek
material
fused silica
Minőségi szint
Ügynökség
AOAC® 2012.13,Ce 1-h05,996.06
meets requirements for USP G5
parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Béta-érték
313
df
0.20 μm
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × belső átmérő
100 m × 0.25 mm
mátrix aktív csoport
Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase
alkalmazás(ok)
agriculture
clinical
food and beverages
oszloptípus
capillary highly polar
Related Categories
Általános leírás
USP Code: This column meets USP G5 requirements.
Phase:
- Non-bonded
- Poly(biscyanopropyl siloxane)
- Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Alkalmazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
A protocol for GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on SP™-2560.
GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on SP™-2560, Slower Oven Ramp
FAME Standard for Optimizing GC System Performance
Fast GC Analysis of Detailed cis/trans Fatty Acid Methyl Esters (FAMEs) on the 75 m SP™-2560 Capillary Column
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GC, application for SPETudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.