Fontos dokumentumok
25339
Intermediate Polar Fused Silica Tubing
L × I.D. 5.0 m × 0.53 mm
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
fused silica tubing
Minőségi szint
leírás
Intermediate Polarity Fused Silica Tubing, phenyl/methyl deactivated
összetétel
phenyl/methyl (deactivated)
kiszerelés
pkg of 1 ea
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
H × belső átmérő
5.0 m × 0.53 mm
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Static headspace GC (GC-SH) concentrates volatile analytes for improved detection and minimizes matrix interference.