Fontos dokumentumok
BR114940
BRAND® mini cooler
PC, for 12 tubes
Szinonimák:
Accessories, Microcentrifuge Tubes, Mini cooler, Sample Storage, Tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41103025
NACRES:
NB.22
material
PC
leírás
bench temp.maintained -70°C time 45 min.
Jellemzők
for 12 tubes
gyártó/kereskedő neve
BRAND 114940
Általános leírás
PC. Mini coolers are designed to protect a wide range of solutions (enzymes, DNA, RNA, cell suspensions) by helping to maintain freezer temperatures on the lab bench. Durable polycarbonate filled with non-toxic gel. Mini coolers hold twelve 0.5 ml to 2.0 ml tubes.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)