29087-U
Versa Vial™, pkg 100
volume 1.5 mL, natural polypropylene vial
Összes fotó(2)
About This Item
Javasolt termékek
material
natural polypropylene vial
Jellemzők
closure type plug type (12 mm) for Versa Vial
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
12 mm × 32 mm × 9.3 mm
térfogat
1.5 mL
Általános leírás
Compatible with most autosamplers
The elongated vase-like neck of the Versa Vial accommodates variations in robotic arm settings while providing an exceptionally wide, 9 mm opening. This wide opening provides the largest target area of any autosampler vial and makes it easy to add samples to the vials using pipette tips.
- Shell vial ease-of-use
- Sample security
- Increased safety when emptying
The elongated vase-like neck of the Versa Vial accommodates variations in robotic arm settings while providing an exceptionally wide, 9 mm opening. This wide opening provides the largest target area of any autosampler vial and makes it easy to add samples to the vials using pipette tips.
Jogi információk
Versa Vial is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)