Vissza
Vials, screw top, polypropylene
Products
Termékkategória
vials (4)
Márka
Sigma-Aldrich (1)
Supelco (3)
Ügynökség
ID (mm)
Külső átmérő (mm)
Térfogat (ml)
Záródás típus
Szín
Fiolaüveg anyaga
Fiolaüveg színe
Csomagméret
Termékek szűrése
Showing 1-4 of 4
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
27269
Vials, screw top, polypropylene,
volume 1 mL, O.D. × H 12 mm × 32 mm,
large opening
, thread for 10-425, pkg of 100 ea
Több
Árazás megtekintése
24712
Vials, screw top, polypropylene,
volume 0.1 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425, pkg of 200 ea
Több
Árazás megtekintése
Z162523
Vials, screw top, polypropylene,
volume 0.3 mL, O.D. × H 12 mm × 32 mm, thread for 8-425, pkg of 100 ea
Több
Árazás megtekintése
24710
Vials, screw top, polypropylene,
volume 0.75 mL, O.D. × H 12 mm × 32 mm, thread for 8-425, pkg of 1000 ea