Fontos dokumentumok
Z674168
Duran® amber GLS 80 wide mouth graduated laboratory bottles
capacity 500 mL, with cap
Szinonimák:
1160146
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
kapacitás:
500 mL
nyak külső átmérő:
80 mm
material:
glass bottle
round bottle
sterilitás:
non-sterile
Jellemzők:
graduations
with cap
kiszerelés:
pack of 10 ea
material
glass bottle
round bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (GLS80)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations
with cap
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
DURAN® 1160146
kapacitás
500 mL
nyak külső átmérő
80 mm
Általános leírás
The amber Duran bottle protects media from light in the 300 - 500 nm range. This makes it particularly useful for working with light-sensitive media and long-term storage of substances.
  • UV protection up to 500 nm wavelength
  • Only outer surface tinted to ensure no ion leaching
  • Special heat treatment ensures tint is durable
  • Supplied with blue quick-release cap and pouring ring that is autoclavable up to 140°C
Jogi információk
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)