Merck
22992
Supelco
Oxiclear Disposable Oxygen/Moisture Trap
1/8 in. fitting
Szinonimák:
DISPOSABLE PURIFIER 1/8 EA
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
szerelvény
1/8 in. fitting
Általános leírás
Reduces oxygen to less than 1 ppm when the incoming level is below 10 ppm. Also removes some moisture, and organic contaminants.
Dimensions:
  • Oxiclear: 7 1/2 in. (19.0 cm) long x 1 7/8 in. (48 mm) diameter
Jogi információk
Oxiclear is a trademark of Labclear
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Catalysis in flow: the practical and selective aerobic oxidation of alcohols to aldehydes and ketones.
Zotova, Natalia, et al.
Green Chemistry, 12, 2157-2163 (2010)