Fontos dokumentumok
24448
Supelcarb HC Hydrocarbon Trap
volume 120 cc, 1/8 in. fitting
Általános leírás
Dimensions:
- 120 cc Trap: 111/8in. (28.2 cm) long x 13/8 in. (35 mm) diameter
- 750 cc Trap: 161/2 in. (41.9 cm) long x 25/16in. (59 mm) diameter
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)