28397-U
Multi-Layer Silica Gel Dioxin Column
for use with Dioxin Sample Preparation Kit, O.D. × L 6.35 mm × 35 cm
Szinonimák:
Glass Silica Gel Column (for EPA 1631)
About This Item
Javasolt termékek
material
glass hardware
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for EPA 1613
kiszerelés
pkg of 5
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
belső átmérő × H
15 mm × 35 cm
külső átmérő × H
6.35 mm × 35 cm
menet belső átmérő
24 mm
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for use with 6.35 mm unions
for use with Dioxin Sample Preparation Kit
Általános leírás
It can be used for the purification of extracts containing polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs), polychlorinated dibenzofurans (PCDFs), and polychlorinated biphenyls (PCBs), helping to remove impurities and isolate these target compounds for analysis.
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
A szilárd fázisú extrakció megtisztítja a mintákat a kromatográfiás elemzéshez, javítja az adatok minőségét és védi az analitikai oszlopokat.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.