Fontos dokumentumok
21318-U
Supelco
Silica Gel
2% KOH Coated, pkg of 100 g bulk packing
Szinonimák:
KOH Coated Silica Gel
About This Item
UNSPSC kód:
13111000
NACRES:
NB.21
Terméknév
2% KOH Coated Silica Gel, pkg of 100 g bulk packing
Ügynökség
suitable for EPA 1613
Minőségi szint
Forma
solid
kiszerelés
pkg of 100 g bulk packing
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
részecskeméret
60-200 mesh
alkalmazás(ok)
food and beverages
Általános leírás
The treated silica gels that can be typically utilized in the pre-packed multi-layer silica gel columns are available in bulk packages. They are useful for customizing the desired columns to more efficiently clean very dirty samples, or to prepare shorter columns when samples are relatively clean, e.g. drinking water.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.