5047-U
ASSET® EZ4-NCO Dry Sampler
pkg of 2 ea
Szinonimák:
ASSET® EZ4 Dry Samplers
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Kit (each kit contains: 2 sampling cartridges, 2 tubing adapters, 1 calibration fitting and datasheet)
Minőségi szint
termékcsalád
ASSET®
kiszerelés
pkg of 2 ea
technika/technikák
active air sampling: suitable
Mátrix
DBA-impregnanated glass fiber filter
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatibilitás
for sampling isocyanate monomers & oligomers (*not recommended for isocyanic acid (ICA))
for use with LC-MS or LC-MS/MS
Általános leírás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Standard
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Easy-to-use air sampler offering ultimate sensitivity for collection and measurement of vapor phase and particulate isocyanate monomers and oligomers.