Fontos dokumentumok
20038
Supelco
ORBO 2000 Precleaned Large PUF Plug, Replacement
O.D. × L 6 cm × 7.6 cm, pkg of 1 ea
Szinonimák:
Large PUF Cartridges
About This Item
UNSPSC kód:
47131900
material
polyurethane (foam)
Minőségi szint
Ügynökség
ASTM® D6209
EPA IP-7,TO-13A,TO-4A,TO-9A
leírás
Large PUF
Replacement
termékcsalád
ORBO
Jellemzők
precleaned
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
ORBO 2000
technika/technikák
active air sampling: suitable
külső átmérő × H
6 cm × 7.6 cm
Mátrix
PUF Polyurethane Foam
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Általános leírás
PUF plugs of appropriate density effectively trap contaminants without creating excessive back pressure. PUF plugs sometimes are used with an additional adsorbent, such as Amberlite XAD®-2 resin, to collect more volatile contaminants, or with a filter, to trap particles.
Jogi információk
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)