Fontos dokumentumok
21233-U
Supelco
ORBO 1500 Precleaned Small PUF/Amberlite XAD®-2/PUF Cartridge
O.D. × L 22 mm × 10 cm, pkg of 3 ea
Szinonimák:
Small PUF Cartridges
About This Item
UNSPSC kód:
12190000
NACRES:
NB.24
material
polyurethane (foam)
Minőségi szint
leírás
PUF/XAD-2/PUF Layers; Each PUF 30 mm L; 1.5g Amberlite™ XAD™-2
assembled
termékcsalád
ORBO
Jellemzők
precleaned
kiszerelés
pkg of 3 ea
gyártó/kereskedő neve
ORBO 1500
technika/technikák
active air sampling: suitable
külső átmérő × H
22 mm × 10 cm
alkalmasság
suitable for (Research pesticides)
suitable for (Semivolatiles (pesticides, PCBs, PAHs))
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
ORBO-1500 cartridges are recommended for Pesticide/PCB applications. Sampling Rate: 1-5 L/min, PUF Density: 0.022 g/cm3
Jogi információk
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)