Fontos dokumentumok
20556
Supelco
Glass Cartridge for Small PUF Plug
pkg of 1 ea
Szinonimák:
Small PUF Cartridges
About This Item
UNSPSC kód:
12190000
material
glass cartridge
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 1 ea
technika/technikák
active air sampling: suitable
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatibilitás
for use with ORBO-1000 (22 mm PUF plug)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)