Fontos dokumentumok
20009-U
Supelco
Precleaned ORBO-2500 Replacement PUFs (2 pc)
pkg of 1 ea (includes 2 pieces per jar)
Szinonimák:
Large PUF Cartridges
About This Item
UNSPSC kód:
12190000
NACRES:
NB.24
material
polyurethane (foam)
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 600 (8-80-038)
leírás
Replacements for ORBO-2500
termékcsalád
ORBO
Jellemzők
precleaned
kiszerelés
pkg of 1 ea (includes 2 pieces per jar)
gyártó/kereskedő neve
ORBO 2500
technika/technikák
active air sampling: suitable
szélesség × H
2.5 in. (63.5 mm) × 1.0 in. (25.4 mm)
2.5 in. (63.5 mm) × 2.0 in. (50.0 mm)
alkalmasság
suitable for (Semivolatiles (pesticides, PCBs, PAHs))
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Jogi információk
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)