Fontos dokumentumok
21008-U
Supelco
Stainless Steel Screen
Szinonimák:
Large PUF Cartridges
About This Item
UNSPSC kód:
12190000
NACRES:
NB.24
termékcsalád
ORBO
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
Supelco ORBO 2000
technika/technikák
active air sampling: suitable
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Általános leírás
Stainless Steel Screens are useful for ASTM D6209, EPA IP-7, and EPA TO-13 (PAHs); EPA TO-4A (Pesticides/PCBs); EPA TO-9A (Dioxins).
Jogi információk
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)