Fontos dokumentumok
C2889
Activated charcoal
untreated, granular, 8-20 mesh
Szinonimák:
Charcoal activated
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
form
untreated, granular
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
ellenállás
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
szennyeződések
≤5% moisture content
részecskeméret
8-20 mesh
mp
3550 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg