Merck
29238
Supelco
Activated Charcoal Carbon Adsorbent
greener alternative
Norit RBAA-3, 6-7 mesh, rod
Szinonimák:
Charcoal activated Norit®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C
CAS-szám:
Molekulatömeg:
12.01
Beilstein:
4360473
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
23201100
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.54
product name
Activated Charcoal Norit®, Norit® RBAA-3, rod
form
rod
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Norit® RBAA-3
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
LPLC: suitable
Átmérő
~3 mm
veszteség
17-26% loss on drying
matrix
Carbon
mátrix aktív csoport
carbon
kapacitás
≥2.1 meq/g neutralization (acid)
környezetbarátabb alternatív kategória
elválasztástechnika
reversed phase
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more details.
Alkalmazás
Activated Charcoal Norit® (Norit RBAA-3, rod) can be used as an adsorbent in the removal of SO2 and NO2 contaminants.
Jogi információk
Norit is a registered trademark of Norit N.V.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Comparative studies of low concentration SO2 and NO2 sorption by activated carbon supported [C2mim][Ac] and KOH sorbents
Severa G, et al.
Journal of Environmental Chemical Engineering, 6(1), 718-727 (2018)
Harry Marsh
Activated Carbon, Harry Marsh null
Adsorption of 2, 4, 6-trichlorophenol (TCP) onto activated carbon.
Krishnaiah D, et al.
Journal of King Saud University - Science, 25(3), 251-255 (2013)
Diazepam stability in wastewater and removal by advanced membranes technology, activated carbon and micelle-clay complex
Bufo SA, et al.
Desalination and Water Treatment (2015)
Lithium recovery from aqueous solution by sorption/desorption
Lemaire J, et al.
Hydrometallurgy, 143, 1-11 (2014)