Fontos dokumentumok
80485
Activated Charcoal Carbon Adsorbent
for the determination of AOX, 100-285 mesh
Szinonimák:
Charcoal activated
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Activated charcoal, for the determination of AOX, 50-150 μm particle size
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
powder
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
ellenállás
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
technika/technikák
LPLC: suitable
veszteség
≤20% loss on drying
Mátrix
Carbon
mátrix aktív csoport
carbon
részecskeméret
50-150 μm
mp
3550 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
elválasztástechnika
reversed phase
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Landfill leachates, glyphosate formulations, and treated wastewater by adsorption-pyrolysis-microcoulometric procedure.
- Aqueous environmental samples by adsorption followed by combustion ion chromatography (CIC).
- Surface water and wastewater samples by adsorption-pyrolysis followed by plasma emission spectrometric detection.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?