Merck
1.02186
Supelco
Charcoal activated
for analysis
Szinonimák:
Charcoal activated
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C
CAS-szám:
Molekulatömeg:
12.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
11101522
EC index szám:
231-153-3
NACRES:
NB.21
Minőségi szint
Forma
solid
külső felület
800-1500 m2/g
szennyeződések
≤0.2% EtOH solubles
≤0.5% Substances soluble in water
≤0.5% water solubles
≤1% HNO3 solubles
izzítási maradék
≤1% (600 °C)
veszteség
≤ 10% loss on drying
részecskeméret
<100 μm (~90%)
mp
3550 °C
térfogatsúly
150‑440 kg/m3
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤100 ppm
kation nyomok
Fe: ≤300 ppm
Pb: ≤10 ppm
Zn: ≤10 ppm
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Identity: conforms
Substances soluble in nitric acid: ≤ 1 %
Substances soluble in water: ≤ 0.5 %
Substances soluble in Ethanol: ≤ 0.2 %
Sulphate (SO₄): ≤ 100 ppm
Fe (Iron): ≤ 300 ppm
Pb (Lead): ≤ 10 ppm
Zn (Zinc): ≤ 10 ppm
n-Hexane adsorption: ≥ 30 %
Residue on ignition (600 °C): ≤ 1 %
Loss on drying: ≤ 10 %
Particle size (< 100 µm): about 90 %
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg