Fontos dokumentumok
242276
Activated charcoal
DARCO®, −100 mesh particle size, powder
Szinonimák:
Charcoal activated
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
powder
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
gyártó/kereskedő neve
DARCO®
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
ellenállás
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
szennyeződések
>15 g Methylene Blue adsorption (per 100 g (minimum))
<0.50% Water solubles
<12% Moisture
<200 ppm Acid soluble iron
részecskeméret
−100 mesh
mp
3550 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?