06-755
Anti-Histone H3 Antibody
0.5 mg/mL, Upstate®
Szinonimák:
Histone H3.1t, H3/t, H3t, H3/g
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat, mouse, human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
koncentráció
0.5 mg/mL
technika/technikák
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg from a representative lot immunoprecipitated Histone H3 from 500 µg of HeLa acid extract. Immunoprecipitated sample was then subjected to Western Blotting using 0.5 µg/mL of the same antibody.
Chromatin Immunoprecipitaton: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated Histone H3 from plant chromatin (Ng, D. W., et al. (2006). Plant Cell. 18(1):119-132.).
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Histone H3 in 10 µg of HeLa acid extract.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa acid extract
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1