05-598
Anti-phospho-Histone H3 (Ser10) Antibody, clone RR002
clone RR002, Upstate®, from mouse
Szinonimák:
H3 histone, family 3A, H3S10P, Histone H3 (phospho S10), H3 histone, family 3A, H3 histone, family 3B, H3 histone, family 3B (H3.3B)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RR002, monoclonal
faj reaktivitás
vertebrates, nematode, Caenorhabditis elegans, human
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
alkalmasság
not suitable for ELISA applications
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer10)
Géninformáció
human ... HIST1H3F(8968)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
This antibody showed no immuno-reactivity with an unphosphorylated Histone H3 peptide (residues 7-20), nor with other histone phosphopeptides.
Immunohistochemistry:
A 1:1000 dilution of this antibody detected mitotic cells in C. elegans embryo sections as shown by an independent laboratory.
Immunocytochemistry:
This lot showed positive staining of mitotic cells in cultures of HeLa cells undergoing exponential growth
Minőség
Western Blot Analysis:
0.005-0.025 μg/mL of this lot detected phosphorylated Histone H3 in acid extracted proteins from colcemid-arrested HeLa cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
UV-treated 293 cell extracts, UV-treated HeLa cell extracts, breast cancer tissue, HEPG2 cell extrats.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1