Fontos dokumentumok
Z717193
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 1000 REACH, maximum volume 1000 μL, sterile
Szinonimák:
pipet tips, pipette tips
About This Item
UNSPSC kód:
41121601
NACRES:
NB.01
material
colorless
sterilitás
sterile
Jellemzők
DNase free
RNase free
barrier
kiszerelés
pack of 800 ea
gyártó/kereskedő neve
Molecular BioProducts 2079
technika/technikák
PCR: suitable
maximum térfogat
1000 μL
Kiszerelés
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Kompatibilitás
Compatibility
Biohit mLINE 100-1000 μl
BioHit Proline Variable
Eppendorf Research/Reference
Gilson/Pipetman P-1000
Labsystems 4027/4500
Nichiryo/Oxford Benchmate
Socorex Calibra
Egyéb megjegyzések
Browse all pipette tips
Jogi információk
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.