Z676578
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 10 REACH, Hinged rack
Szinonimák:
pipet tips, pipette tips
About This Item
Javasolt termékek
material
colorless
sterilitás
sterile
Jellemzők
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
Hinged rack
Tip design ART 10 REACH
kiszerelés
pack of 4800 ea (50 hinged racks of 96 tips)
gyártó/kereskedő neve
Molecular BioProducts 2140-05-HR
technika/technikák
PCR: suitable
maximum térfogat
10 μL
kötéstípus
low binding surface
Általános leírás
Alkalmazás
- Liquid handling
- Molecular biology
- PCR
- Biotechnology
- Pipetting radioactive samples
- Nucleic amplification procedures
Tulajdonságok és előnyök
- Hinged racks that can be stacked help conserve lab space.
- DNase, RNase, DNA, ATP, PCR inhibitor, and endotoxin free.
- The locking clasp ensures the remaining tips remain sterile, preventing contamination, and offers convenient one-handed operation.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)